Learn More
(2RS)-1-(Ethylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol, Mikromol™
Codice prodotto. 17901676
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17901676 100 mg 100mg
17900456 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17901676 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0027.04
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-1-(Ethylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2RS)-1-(Ethylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
CAS 109632-08-8
Nomi componenti o analita (2RS)-1-(Ethylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H23 N O3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Metoprolol Succinate Imp. A (EP), Metoprolol Tartrate Imp. A (EP), Metoprolol Imp. A (EP), Metoprolol USP Related Compound A, Metoprolol USP RC A, (2RS)-1-(Ethylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol, Metoprolol Related Compound A, Metoprolol Succinate Impurity A, Metoprolol Tartrate Impurity A, Metoprolol Impurity A, Metoprolol Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C14H23NO3/c1-3-15-10-13(16)11-18-14-6-4-12(5-7-14)8-9-17-2/h4-7,13,15-16H,3,8-11H2,1-2H3
SMILES CCNCC(O)COc1ccc(CCOC)cc1
IUPAC Name 1-(ethylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 253.34
Quantità 100 mg
Peso formulazione 253.1678 g/mol