Learn More
(2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 30052415
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052415 100 mg 100mg
30051719 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30052415 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0580.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid
CAS 25209-52-3
Nomi componenti o analita (2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H16 O3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Cyclopentolate Hydrochloride Imp. A (EP), Cyclopentolate Imp. A (EP), (2RS)-(1-Hydroxycyclopentyl)(phenyl)acetic Acid, Cyclopentolate Hydrochloride Impurity A, Cyclopentolate Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C13H16O3/c14-12(15)11(10-6-2-1-3-7-10)13(16)8-4-5-9-13/h1-3,6-7,11,16H,4-5,8-9H2,(H,14,15)
SMILES OC(=O)C(c1ccccc1)C2(O)CCCC2
IUPAC Name 2-(1-hydroxycyclopentyl)-2-phenylacetic acid
Molecular Weight (g/mol) 220.26
Quantità 100 mg
Peso formulazione 220.1099 g/mol