Learn More
(2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 30462397
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30462397 4 x 25 mg -
30051477 25 mg 25mg
30051571 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30462397 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0386.0400254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid
CAS 3663-80-7
Nomi componenti o analita (2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H8 O4
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Doxazosin Mesilate Imp. A (EP), Doxazosin USP Related Compound D, Doxazosin USP RC D, (2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid, Doxazosin Related Compound D, Doxazosin Mesilate Impurity A, Doxazosin Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C9H8O4/c10-9(11)8-5-12-6-3-1-2-4-7(6)13-8/h1-4,8H,5H2,(H,10,11)
Tipo di soluzione Neat
SMILES OC(=O)C1COc2ccccc2O1
IUPAC Name 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-3-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 180.16
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 180.0423 g/mol