Learn More
(2RS)-2-Ethyl-2-methylbutanedioic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 30052346
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052346 25 mg 25mg
30051614 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30052346 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0750.010025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-2-Ethyl-2-methylbutanedioic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethyl-2-Methylsuccinic Acid
CAS 631-31-2
Nomi componenti o analita 2-Ethyl-2-Methylsuccinic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H12 O4
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Ethosuximide Imp. A (EP), Ethosuximide Related Compound A, Ethosuximide Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C7H12O4/c1-3-7(2,6(10)11)4-5(8)9/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
SMILES CCC(C)(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC Name 2-ethyl-2-methylbutanedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 160.168
Quantità 25 mg
Peso formulazione 160.074 g/mol