Learn More
(2RS)-2-Phenyl-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-one, Mikromol™
Codice prodotto. 30049814
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049814 25 mg 25mg
17901466 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30049814 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0405.090025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-2-Phenyl-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Flavanone
CAS 487-26-3
Nomi componenti o analita Flavanone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C15 H12 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Propafenone Hydrochloride Imp. H (EP), Propafenone Imp. H (EP), (2RS)-2-Phenyl-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-one, Propafenone Hydrochloride Impurity H, Propafenone Impurity H
InChI Formula InChI=1S/C15H12O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-9,15H,10H2
SMILES O=C1CC(Oc2ccccc12)c3ccccc3
IUPAC Name 2-phenyl-2,3-dihydrochromen-4-one
Molecular Weight (g/mol) 224.25
Quantità 25 mg
Peso formulazione 224.0837 g/mol