Learn More
(2RS)-2-Phenylbutanoic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 30051370
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051370 25 mg 25mg
17922316 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30051370 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1030.050025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-2-Phenylbutanoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2RS)-2-Phenylbutanoic Acid
CAS 90-27-7
Nomi componenti o analita (2RS)-2-Phenylbutanoic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H12 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo (2RS)-2-Phenylbutanoic Acid, Primidone Imp. E (EP), Primidone Impurity E
InChI Formula InChI=1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)
SMILES CCC(C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC Name 2-phenylbutanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 164.2
Quantità 25 mg
Peso formulazione 164.0837 g/mol