Learn More
(2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid, Mikromol™
Descrizione
(2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid |
| CAS | 56970-78-6 |
| Nomi componenti o analita | (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C4 H7 Br O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid, Captopril Imp. D (EP), Captopril Impurity D |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H7BrO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7) |
| SMILES | CC(CBr)C(=O)O |
| IUPAC Name | 3-bromo-2-methylpropanoic acid |
| Vedi altri risultati |