Learn More
(2S)-1-Boc-4-oxo-proline Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30332669
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
Dimensione della confezione:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30332669 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30332669 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6612252G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2S)-1-Boc-4-oxo-proline Methyl Ester
CAS 102195-80-2
Formula molecolare C11 H17 N O5
Quantità 2 g
Sinonimo N-Boc-4-Oxo-L-Proline Methyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-7(13)5-8(12)9(14)16-4/h8H,5-6H2,1-4H3/t8-/m0/s1
SMILES COC(=O)[C@@H]1CC(=O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC Name 1-O-tert-butyl 2-O-methyl (2S)-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Molecular Weight (g/mol) 243.26
Peso formulazione 243.1107