Learn More
(2S)-1-Boc-4-oxo-proline Methyl Ester, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | (2S)-1-Boc-4-oxo-proline Methyl Ester |
| CAS | 102195-80-2 |
| Formula molecolare | C11 H17 N O5 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | N-Boc-4-Oxo-L-Proline Methyl Ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-7(13)5-8(12)9(14)16-4/h8H,5-6H2,1-4H3/t8-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H]1CC(=O)CN1C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC Name | 1-O-tert-butyl 2-O-methyl (2S)-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 243.26 |
| Peso formulazione | 243.1107 |