Learn More
(2S)-2-[[(3S)-1-(Carboxymethyl)-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl]amino]-4-phenylbutanoic Acid (Benazeprilat), Mikromol™
Codice prodotto. 17993006
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17993006 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17993006 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0274.010025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2S)-2-[[(3S)-1-(Carboxymethyl)-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl]amino]-4-phenylbutanoic Acid (Benazeprilat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benazeprilat
CAS 86541-78-8
Nomi componenti o analita Benazeprilat
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C22 H24 N2 O5
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Benazepril Hydrochloride Imp. C (EP), Benazepril Imp. C (EP), Benazepril USP Related Compound C, Benazepril USP RC C, (2S)-2-[[(3S)-1-(Carboxymethyl)-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl]amino]-4-phenylbutanoic Acid (Benazeprilat), 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, (3S)-, 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[(1-carboxy-3-phenylpropyl)amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, [S-(R*,R*)]-, Benazeprilat, Benazeprilate, CGS 14831, Benazepril Related Compound C (USP), Benazepril Related Compound C, Benazepril Hydrochloride Impurity C, Benazepril Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C22H24N2O5/c25-20(26)14-24-19-9-5-4-8-16(19)11-13-17(21(24)27)23-18(22(28)29)12-10-15-6-2-1-3-7-15/h1-9,17-18,23H,10-14H2,(H,25,26)(H,28,29)/t17-,18-/m0/s1
SMILES OC(=O)CN1C(=O)[C@H](CCc2ccccc12)N[C@@H](CCc3ccccc3)C(=O)O
IUPAC Name (2S)-2-[[(3S)-1-(carboxymethyl)-2-oxo-4,5-dihydro-3H-1-benzazepin-3-yl]amino]-4-phenylbutanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 396.44
Quantità 25 mg
Peso formulazione 396.1685 g/mol