Learn More
(2S)-2-(5-Fluoro-2,4-dinitroanilino)propanamide, Mikromol™
Descrizione
(2S)-2-(5-Fluoro-2,4-dinitroanilino)propanamide
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (2S)-2-(5-Fluoro-2,4-dinitroanilino)propanamide |
| CAS | 95713-52-3 |
| Nomi componenti o analita | (2S)-2-(5-Fluoro-2,4-dinitroanilino)propanamide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C9 H9 F N4 O5 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | (2S)-2-[(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]propanamide, Propanamide, 2-[(5-fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]-, (S)-, (2S)-2-[(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]propanamide, 1-Fluoro-2,4-dinitrophenyl-5-L-alanine amide, FDAA, Marfey's reagent, Reagents, Marfey's |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H9FN4O5/c1-4(9(11)15)12-6-2-5(10)7(13(16)17)3-8(6)14(18)19/h2-4,12H,1H3,(H2,11,15)/t4-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N |
| IUPAC Name | (2S)-2-(5-fluoro-2,4-dinitroanilino)propanamide |
| Vedi altri risultati |