Learn More
(2S)-2-Amino-2,3-dimethyl-butanenitrile L-(+)-Tartaric Acid, TRC
Codice prodotto. 30326716
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30326716 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30326716 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6050102.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2S)-2-Amino-2,3-dimethyl-butanenitrile L-(+)-Tartaric Acid
CAS 100594-33-0
Formula molecolare C10H18N2O6
Quantità 2.5 g
Sinonimo (2S)-2-Amino-2,3-dimethyl-butanenitrile (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioate, (2S)-2-Amino-2,3-dimethyl-butanenitrile levo-Tartaric Acid
InChI Formula InChI=1S/C6H12N2.C4H6O6/c1-5(2)6(3,8)4-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5H,8H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t6-;1-,2-/m11/s1
SMILES CC(C)[C@](C)(N)C#N.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC Name (2S)-2-amino-2,3-dimethylbutanenitrile;(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 262.26
Peso formulazione 262.1165