missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(2S)-2-Amino-5-(carbamoylamino)pentanoic Acid (Citrulline), Mikromol™
Descrizione
(2S)-2-Amino-5-(carbamoylamino)pentanoic Acid (Citrulline)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Citrulline |
| CAS | 372-75-8 |
| Nomi componenti o analita | L-Citrulline |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C6 H13 N3 O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | N5-(Aminocarbonyl)-L-ornithine, Ornithine, N5-carbamoyl-, L- (8CI), Cit, Citrulline, L-(+)-Citrulline, L-Citrulline, N5-Carbamoyl-L-ornithine, NSC 27425, Ndelta-Carbamylornithine, alpha-Amino-delta-ureidovaleric acid, delta-Ureidonorvaline, Arginine Impurity B |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CCCNC(=O)N)C(=O)O |
| IUPAC Name | (2S)-2-amino-5-(carbamoylamino)pentanoic acid |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?