missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(2S)-2-[Butanoyl[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]-3-methylbutanoic Acid, Mikromol™
Descrizione
(2S)-2-[Butanoyl[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]-3-methylbutanoic Acid
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (2S)-2-[Butanoyl[(2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl]amino]-3-methylbutanoic Acid |
| CAS | 952652-79-8 |
| Nomi componenti o analita | (2S)-2-[Butanoyl[(2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl]amino]-3-methylbutanoic Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C23 H27 N5 O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Valsartan Imp. C (EP), Valsartan USP Related Compound B, Valsartan USP RC B, (2S)-2-[Butanoyl[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]-3-methylbutanoic Acid, Valsartan Imp. C (EP), Valsartan Related Compound B (USP), Valsartan Related Compound B, Valsartan Impurity C |
| InChI Formula | InChI=1S/C23H27N5O3/c1-4-7-20(29)28(21(15(2)3)23(30)31)14-16-10-12-17(13-11-16)18-8-5-6-9-19(18)22-24-26-27-25-22/h5-6,8-13,15,21H,4,7,14H2,1-3H3,(H,30,31)(H,24,25,26,27)/t21-/m0/s1 |
| SMILES | CCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(=O)O |
| IUPAC Name | (2S)-2-[butanoyl-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]amino]-3-methylbutanoic acid |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?