Learn More
(2S)-2-tert-Butyloxy-butanedioic Acid tert-Butyl Ethyl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (2S)-2-tert-Butyloxy-butanedioic Acid tert-Butyl Ethyl Ester |
| CAS | 958350-60-2 |
| Formula molecolare | C14H26O5 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | (2S)-2-(1,1-Dimethylethoxy)-butanedioic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) 4-Ethyl Ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H26O5/c1-8-17-11(15)9-10(18-13(2,3)4)12(16)19-14(5,6)7/h10H,8-9H2,1-7H3/t10-/m0/s1 |
| SMILES | O=C(OCC)C[C@H](OC(C)(C)C)C(OC(C)(C)C)=O |
| IUPAC Name | 1-(tert-butyl) 4-ethyl (S)-2-(tert-butoxy)succinate |
| Molecular Weight (g/mol) | 274.35 |
| Peso formulazione | 274.18 |