Learn More
(2S,3aS,6aS)-Octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid Phenylmethyl Ester Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 30462239
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30462239 4 x 25 mg -
30051332 25 mg 25mg
17931686 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30462239 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0448.1100254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2S,3aS,6aS)-Octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid Phenylmethyl Ester Hydrochloride, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2S,3aS,6aS)-Octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid Phenylmethyl Ester Hydrochloride
CAS 87269-87-2
Nomi componenti o analita (2S,3aS,6aS)-Octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid Phenylmethyl Ester Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C15 H19 N O2 . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo (2S,3aS,6aS)-Octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid Phenylmethyl Ester Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C15H19NO2.ClH/c17-15(18-10-11-5-2-1-3-6-11)14-9-12-7-4-8-13(12)16-14;/h1-3,5-6,12-14,16H,4,7-10H2;1H/t12-,13-,14-;/m0./s1
Tipo di soluzione Neat
SMILES Cl.O=C(OCc1ccccc1)[C@@H]2C[C@@H]3CCC[C@@H]3N2
IUPAC Name benzyl (2S,3aS,6aS)-1,2,3,3a,4,5,6,6a-octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylate;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 281.78
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 281.1183 g/mol