missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-Carboxybutyl]amino]propanoyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylic Acid (Perindoprilat), Mikromol
Descrizione
(2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-Carboxybutyl]amino]propanoyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylic Acid (Perindoprilat), Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Perindoprilat |
| CAS | 95153-31-4 |
| Nomi componenti o analita | Perindoprilat |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C17 H28 N2 O5 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 1H-Indole-2-carboxylic acid, 1-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxybutyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-, (2S,3aS,7aS)-, 1H-Indole-2-carboxylic acid, 1-[2-[(1-carboxybutyl)amino]-1-oxopropyl]octahydro-, [2S-[1[R*(R*)],2α,3aβ,7aβ]]-, Perindoprilat, S 9780, Perindopril RC B; |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H28N2O5/c1-3-6-12(16(21)22)18-10(2)15(20)19-13-8-5-4-7-11(13)9-14(19)17(23)24/h10-14,18H,3-9H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/t10-,11-,12-,13-,14-/m0/s1 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CCC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)N1[C@H]2CCCC[C@H]2C[C@H]1C(=O)O)C(=O)O |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?