Learn More
(2S,3R)-3-Hydroxynorleucine, TRC
Codice prodotto. 30402121
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30402121 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30402121 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH94976050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2S,3R)-3-Hydroxynorleucine
CAS 10148-69-3
Formula molecolare C6H13NO3
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H13NO3/c1-2-3-4(8)5(7)6(9)10/h4-5,8H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10)/t4-,5+/m1/s1
SMILES N[C@H](C(O)=O)[C@H](O)CCC
IUPAC Name (2S,3R)-2-amino-3-hydroxyhexanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 147.17
Peso formulazione 147.0895