Learn More
(2S,3R)-3-Phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 10083520 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10083520 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10083520 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 290081000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 118758-48-8 | C11H13NO2 | 191.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2S, 3R)-3-Phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Nota nome 98%
CAS 118758-48-8
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 234°C to 236°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C11H13NO2
Numero MDL MFCD00142984
Quantità 100 mg
Condizione di rotazione specifica + 84.00 (25.00°C c=0.75,6 N HCl)
Rotazione specifica + 84
Sinonimo 3-phenyl-l-proline, 3-phenyl proline, 2s-3-phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
InChI Key VDEMEKSASUGYHM-QVDQXJPCSA-N
SMILES C1CNC(C1C2=CC=CC=C2)C(=O)O
IUPAC Name (2R)-3-phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 191.23
PubChem CID 133109024
Peso formulazione 191.23
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (2S,3R)-3-Phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.