Learn More
(2S,3R,6R)-6-Ethyl-3-methyl-2-(3-oxobutyl)-cyclohexanone, TRC
Codice prodotto. 30374336
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30374336 1 mg 1mg
30381194 5 mg -
30386288 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30374336 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE6795601MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 958447-27-3
Formula molecolare C13H22O2
Molecular Weight (g/mol) 210.31
Sinonimo Dihydroartemisin Impurity H
IUPAC Name (2S,3R,6R)-6-ethyl-3-methyl-2-(3-oxobutyl)cyclohexan-1-one
SMILES CC[C@@H]1CC[C@@H](C)[C@H](CCC(=O)C)C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico (2S,3R,6R)-6-Ethyl-3-methyl-2-(3-oxobutyl)-cyclohexanone
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H22O2/c1-4-11-7-5-9(2)12(13(11)15)8-6-10(3)14/h9,11-12H,4-8H2,1-3H3/t9-,11-,12+/m1/s1
Peso formulazione 210.162