Learn More
(2S,3S)-2-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-3-(sulfoamino)butanoic Acid, TRC
Codice prodotto. 17963695
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17963695 10 mg 10mg
17954045 25 mg 25mg
17952135 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17963695 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA63041010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87500-74-1
Formula molecolare C13 H19 N5 O9 S2
Molecular Weight (g/mol) 453.45
Sinonimo Butanoic acid, 2-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-3-(sulfoamino)-, (2S,3S)-, Butanoic acid, 2-[[(2-amino-4-thiazolyl)[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-3-(sulfoamino)-, [S-[R*,R*-(Z)]]-, Butanoic acid, 2-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-3-(sulfoamino)-, (2S,3S)- (9CI), SQ 26992, Open Ring Aztreonam (USP)
IUPAC Name (2S,3S)-2-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(2-carboxypropan-2-yloxyimino)acetyl]amino]-3-(sulfoamino)butanoic acid
SMILES C[C@H](NS(=O)(=O)O)[C@H](NC(=O)\C(=N/OC(C)(C)C(=O)O)\c1csc(N)n1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Open Ring Aztreonam
Nomi componenti o analita Open Ring Aztreonam
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C13H19N5O9S2/c1-5(18-29(24,25)26)7(10(20)21)16-9(19)8(6-4-28-12(14)15-6)17-27-13(2,3)11(22)23/h4-5,7,18H,1-3H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25,26)/b17-8-/t5-,7-/m0/s1
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Forensics
Quantità 10 mg
Peso formulazione 453.0624