Learn More
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol, 99%
Codice prodotto. 10276430 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
500mg
Codice prodotto. 10276430
Marca: Thermo Scientific Acros 247735000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 19132-06-0 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chiral derivatization reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19132-06-0
Formula molecolare C4H10O2
Molecular Weight (g/mol) 90.12
Numero MDL MFCD00063648
InChI Key OWBTYPJTUOEWEK-IMJSIDKUSA-N
Sinonimo 2s,3s-butane-2,3-diol, 2s,3s-+-2,3-butanediol, s,s-2,3-butanediol, s,s-+-2,3-butanediol, s,s-butane-2,3-diol, unii-7e9uxg71s1, 2,3-butanediol, +, s,s-2,3-butylene glycol, 2,3-butanediol, s-r*,r*, 2s,3s-2,3-butanediol
PubChem CID 439888
ChEBI CHEBI:16812
IUPAC Name (2S,3S)-butane-2,3-diol
SMILES CC(C(C)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (2S, 3S)-(+)-2, 3-Butanediol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 0.9800g/mL
Punti di ebollizione 179.0°C to 182.0°C
Punto d'infiammabilità 85°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH(OH)CH(OH)CH3
Indice di rifrazione 1.4309 to 1.4329
Quantità 500 mg
Beilstein 01, 2183
Fieser 01,82
Indice di Merck 15, 1571
Gravità specifica 0.98
Rotazione specifica + 13.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and diisopropyl ether
Peso formulazione 90.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Oily Liquid