Learn More
(2S,3S)-2-Amino-3-methoxybutanoic acid, 98%
Codice prodotto. 10581691 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10581691 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
11935421 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10581691 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 290032500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 104195-80-4 | C5H11NO3 | 133.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104195-80-4
Formula molecolare C5H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 133.15
InChI Key FYCWLJLGIAUCCL-IMJSIDKUSA-N
Sinonimo 2s,3s-2-amino-3-methoxybutanoic acid, 2s,3s-2-amino-3-methoxy-butanoic acid, allo-o-methyl-l-thr, l-allo-o-methylthreonine, 2s,3s-2-amino-3-methoxybutanoic acid
PubChem CID 151207
IUPAC Name (2S,3S)-2-amino-3-methoxybutanoic acid
SMILES CC(C(C(=O)O)N)OC
Specifica
Materiale o nome chimico (2S, 3S)-2-Amino-3-methoxybutanoic acid
Punto di fusione 220.0°C to 224.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH(OCH3)CH(NH2)COOH
Quantità 250 mg
Condizione di rotazione specifica + 27.50 (25.00°C c=0.6,6N HCl)
Rotazione specifica + 27.50
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water.
Peso formulazione 133.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Flakes