Learn More
(2S,3S)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid, 97%
Codice prodotto. 15429915
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15429915 250 mg 250mg
15419915 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15429915 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H52569.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 73397-27-0 | C12H23NO5 | 261.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 73397-27-0
Formula molecolare C12H23NO5
Molecular Weight (g/mol) 261.32
Numero MDL MFCD04974450
InChI Key DJZCWTDKDFJARG-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2s,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid, n-boc-2s,3s-2-hydroxy-3-amino-5-methylhexanoic acid, 2s,3s-2-hydroxy-5-methyl-3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino hexanoic acid, 2s,3s-3-t-butoxycarbonyl amino-2-hydroxy-5-methylhexaneoic acid, 2s,3s-2-hydroxy-3-tert-butyloxycarbonyl amino-5-methylhexanoic acid, 2s,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-2-hydroxy-5-methylhexanoicacid, hexanoic acid,3-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-2-hydroxy-5-methyl-, 2s,3s
PubChem CID 2762291
SMILES CC(C)CC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico (2S,3S)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid
Quantità 250 mg
IUPAC Name 3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid
Peso formulazione 261.32
Percent Purity 97%