Learn More
(2S,3S)-3-Hydroxyleucine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (2S,3S)-3-Hydroxyleucine |
| CAS | 10148-70-6 |
| Formula molecolare | C6H13NO3 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | Beta-Hydroxyleucine |
| SMILES | CC(C)[C@H](O)[C@H](N)C(=O)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 147.17 |