Learn More
(2S,3S)-3-Hydroxyleucine, TRC
Codice prodotto. 30326704
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30326704 5 mg 5mg
30324409 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30326704 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA4208705MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2S,3S)-3-Hydroxyleucine
CAS 10148-70-6
Formula molecolare C6H13NO3
Quantità 5 mg
Sinonimo Beta-Hydroxyleucine
SMILES CC(C)[C@H](O)[C@H](N)C(=O)O
Molecular Weight (g/mol) 147.17