Learn More
(2S,3S)-3-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 11976621 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 11976621
Marca: Thermo Scientific Acros 290090010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10512-89-7 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10512-89-7
Formula molecolare C6H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 129.16
InChI Key CNPSFBUUYIVHAP-WHFBIAKZSA-N
Sinonimo 2s,3s-3-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid, trans-3-methyl-l-proline, l-proline, 3-methyl-, 3s, trans-3-methylproline, 3beta-methyl-l-proline, 3s-3-methyl-l-proline, h-l-trans-pro 3-me-oh, 2s,3s-3-methylpyrrolidine-2-carboxylicacid, l-trans-3-methylproline, 2s,3s-3-methyl-pyrroline-2-carboxylic acid
PubChem CID 2724879
IUPAC Name (2S,3S)-3-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid
SMILES CC1CCNC1C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (2S, 3S)-3-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Condizione di rotazione specifica − 28.00 (25.00°C c=0.7,water)
Rotazione specifica − 28.00
Peso formulazione 129.16
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (2S,3S)-3-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.