Learn More
(2S,3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxirane-4-phenylbutane, 98%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (2S, 3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxirane-4-phenylbutane |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 125.0°C to 127.0°C |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 25 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: <0.1% (20°C) |
| Peso formulazione | 263.34 |
| Percent Purity | 98% |
Sicurezza e movimentazione
- (2S,3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxirane-4-phenylbutane
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.