Learn More
(2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(6-methyl-1,3,4,14b-tetrahydrobenzo[c]pyrazino[1,2-a]pyrido[3,2-f]azepin-6-ium-2(10H)-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(6-methyl-1,3,4,14b-tetrahydrobenzo[c]pyrazino[1,2-a]pyrido[3,2-f]azepin-6-ium-2(10H)-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate |
| Nomi componenti o analita | (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(6-methyl-1,3,4,14b-tetrahydrobenzo[c]pyrazino[1,2-a]pyrido[3,2-f]azepin-6-ium-2(10H)-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C23 H20 F N O5 |
| InChI Formula | InChI=1S/C23H20FNO5/c1-29-19-8-4-15-5-9-20(11-17(15)10-19)30-14-23(22(27)28)12-25(13-23)21(26)16-2-6-18(24)7-3-16/h2-11H,12-14H2,1H3,(H,27,28) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | COc1ccc2ccc(OCC3(CN(C3)C(=O)c4ccc(F)cc4)C(=O)O)cc2c1 |
| IUPAC Name | 1-(4-fluorobenzoyl)-3-[(7-methoxynaphthalen-2-yl)oxymethyl]azetidine-3-carboxylic acid |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molecular Weight (g/mol) | 409.407 |
| Vedi altri risultati |