Learn More
(2S,4E,6S)-2,4,6-Trimethyl-7-oxo-7-[(4S)-2-oxo-4-(phenylmethyl)-3-oxazolidinyl]-4-heptenoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (2S,4E,6S)-2,4,6-Trimethyl-7-oxo-7-[(4S)-2-oxo-4-(phenylmethyl)-3-oxazolidinyl]-4-heptenoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 943858-30-8 |
| Formula molecolare | C22H29NO5 |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H29NO5/c1-5-27-21(25)17(4)12-15(2)11-16(3)20(24)23-19(14-28-22(23)26)13-18-9-7-6-8-10-18/h6-11,16-17,19H,5,12-14H2,1-4H3/b15-11+/t16-,17-,19+/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@@H](C)C\C(=C\[C@H](C)C(=O)N1[C@H](Cc2ccccc2)COC1=O)\C |
| IUPAC Name | ethyl (E,2S,6S)-7-[(4R)-4-benzyl-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl]-2,4,6-trimethyl-7-oxohept-4-enoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 387.47 |
| Peso formulazione | 387.2046 |