Learn More
(2S,4R)-4-Hydroxy-L-glutamic Acid, TRC
Codice prodotto. 30389833
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30389833 10 mg -
30404378 100 mg 100mg
30388825 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30389833 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH94255010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2485-33-8
Formula molecolare C5H9NO5
Molecular Weight (g/mol) 163.13
Sinonimo (4R)-4-Hydroxy-L-glutamic Acid, (2S,4R)-g-4-Hydroxy-L-glutamic Acid, L-erythro-4-Hydroxyglutamic Acid, erythro-4-Hydroxy-L-glutamic Acid, H-(2S,4R)-Glu(g-OH)-OH
IUPAC Name (2S,4R)-2-amino-4-hydroxypentanedioic acid
SMILES N[C@@H](C[C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (2S,4R)-4-Hydroxy-L-glutamic Acid
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H9NO5/c6-2(4(8)9)1-3(7)5(10)11/h2-3,7H,1,6H2,(H,8,9)(H,10,11)/t2-,3+/m0/s1
Peso formulazione 163.0481