Learn More
(2S,5R)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-oxide-4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid Diphenylmethyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30374818
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30374818 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30374818 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD474235100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2S,5R)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-oxide-4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid Diphenylmethyl Ester
CAS 87579-78-0
Formula molecolare C21H21NO4S
Quantità 100 mg
Sinonimo 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-, diphenylmethyl ester, 4-oxide, (2S,5R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-, diphenylmethyl ester, 4-oxide, [2S-(2α,5α)]-, (2S,5R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid diphenylmethyl ester 4-oxide
InChI Formula InChI=1S/C21H21NO4S/c1-21(2)19(22-16(23)13-17(22)27(21)25)20(24)26-18(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-12,17-19H,13H2,1-2H3/t17-,19+,27?/m1/s1
SMILES CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1=O)C(=O)OC(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC Name benzhydryl (2S,5R)-3,3-dimethyl-4,7-dioxo-4λ^{4}-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 383.46
Peso formulazione 383.1191