Learn More
(2S,5S)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-diethylphospholane, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11905941 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11905941 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
11915941 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11905941 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 434121000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Identificatori chimici
CAS 1314246-02-0
Formula molecolare C17H25O2P
Molecular Weight (g/mol) 292.36
Numero MDL MFCD09265099
InChI Key UKBFKBMQNUOKTD-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2s,5s---1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-diethylphospholane, s,s-et-rajphos, 2-2-2s,5s-2,5-diethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, 2-2-2s,5s-2,5-diethylphospholan-1-yl phenyl-1,3-dioxolane, trans-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-diethylphospholane, 2s,5s-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-diethylphospholane, 2s,5s---1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-diethylphospholane, kanata purity
PubChem CID 16218309
IUPAC Name 1-[2-(1,3-dioxolan-2-yl)phenyl]-2,5-diethylphospholane
SMILES CCC1CCC(CC)P1C1=CC=CC=C1C1OCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico (2S,5S)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-diethylphospholane
Colore Colorless to Yellow
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 mg
Peso formulazione 292.35
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid