Learn More
(2S,5S)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-dimethylphospholane, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11975951 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11975951 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
11905961 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11975951 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 435171000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Identificatori chimici
CAS 695816-47-8
Formula molecolare C15H21O2P
Molecular Weight (g/mol) 264.3
InChI Key JAKXTLMNIHPLEU-RYUDHWBXSA-N
Sinonimo 2s,5s-+-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-dimethylphospholane, 2s,5s-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-dimethylphospholane, s,s-me-rajphos, 2-2-2s,5s-2,5-dimethylphospholan-1-yl phenyl-1,3-dioxolane, 2s,5s-+-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-dimethylphospholane, kanata purity, 1-2-1,3-dioxolane-2-yl phenyl-2beta,5alpha-dimethyltetrahydro-1h-phosphole, 2-2-2s,5s-2,5-dimethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, min
PubChem CID 16218307
IUPAC Name 2-[2-[(2S,5S)-2,5-dimethylphospholan-1-yl]phenyl]-1,3-dioxolane
SMILES CC1CCC(P1C2=CC=CC=C2C3OCCO3)C
Specifica
Materiale o nome chimico (2S,5S)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-dimethylphospholane
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1030g/mL
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 mg
Gravità specifica 1.103
Peso formulazione 264.3
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid