Learn More
(2S)-(+)-Glycidyl tosylate, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778722
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
70987-78-9
C10H12O4S
228.27
MFCD00064489
NOQXXYIGRPAZJC-VIFPVBQESA-N
s-glycidyl tosylate, 2s-+-glycidyl tosylate, s-+-glycidyl tosylate, +-glycidyl tosylate, s-oxiran-2-ylmethyl 4-methylbenzenesulfonate, 2s-oxiran-2-ylmethyl 4-methylbenzenesulfonate, ccris 6400, s-glycidyltosylate, 2s-glycidyl tosylate, oxiranemethanol, 4-methylbenzenesulfonate, s
153296
[(2S)-oxiran-2-yl]methyl 4-methylbenzenesulfonate
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC2CO2
70987-78-9
C10H12O4S
228.27
MFCD00064489
NOQXXYIGRPAZJC-VIFPVBQESA-N
s-glycidyl tosylate, 2s-+-glycidyl tosylate, s-+-glycidyl tosylate, +-glycidyl tosylate, s-oxiran-2-ylmethyl 4-methylbenzenesulfonate, 2s-oxiran-2-ylmethyl 4-methylbenzenesulfonate, ccris 6400, s-glycidyltosylate, 2s-glycidyl tosylate, oxiranemethanol, 4-methylbenzenesulfonate, s
153296
[(2S)-oxiran-2-yl]methyl 4-methylbenzenesulfonate
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC2CO2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico (2S)-(+)-Glycidyl tosylate
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 45°C to 48°C
Colore White
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Condizione di rotazione specifica + 17.00 (20.00°C c=2.5,CHCl3)
Rotazione specifica + 17
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in chloroform
Peso formulazione 228.27
Percent Purity 99+%
Forma fisica Fluffy Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (2S)-(+)-Glycidyl tosylate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.