Learn More
MP Biomedicals™ 2XYT-Broth, Capsules: Regular
Codice prodotto. p-4474882 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
454 g
1000 g
5000 g
Formato:
Capsule
Dimensione della confezione:
1kg
454g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Formato Dimensione della confezione
11377669 1000 g Capsule 1kg
11343319 454 g Capsule 454g
11307679 5000 g Capsule 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11377669 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 113012031
Optimized for the growth and maintenance of M13 phage or other filamentous ssDNA bacteriophages
Regular size capsules.
  • Contents/L: 16g tryptone, 10g yeast extract, 5g NaCl
  • Use 31 capsules/L
Specifica
Certificazione/Conformità Molecular Biology Certified™
Content And Storage 15°C to 30°C
Formato Capsule
Product Type Microbiology Media
Formulazione Tryptone 16g/L, Yeast extract 10g/L, NaCl 5g/L
Da utilizzare con (applicazione) For growth and maintenance of M13 phage or other filamentous phage
Quantità 1000 g