Learn More
(2Z)-2-Butenedioic Acid 1-Ethyl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Monoethyl maleate |
| CAS | 3990-03-2 |
| Formula molecolare | C6 H8 O4 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Monoethyl Maleate, (2Z)-2-Butenedioic Acid 1-Ethyl Ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H8O4/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)/b4-3- |
| SMILES | CCOC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC Name | (Z)-4-ethoxy-4-oxobut-2-enoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 144.13 |
| Peso formulazione | 144.0423 |