Learn More
(2Z)-2-Hexylidenecyclopentanone, TRC
Codice prodotto. 30394013
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30394013 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30394013 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH396553500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale o nome chimico (2Z)-2-Hexylidenecyclopentanone
CAS 103517-09-5
Formula molecolare C11H18O
Quantità 500 mg
Sinonimo (Z)-2-Hexylidenecyclopentanone
InChI Formula InChI=1S/C11H18O/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(10)12/h7H,2-6,8-9H2,1H3/b10-7-
SMILES CCCCC/C=C1C(CCC\1)=O
IUPAC Name (Z)-2-hexylidenecyclopentan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 166.26
Peso formulazione 166.14
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.