Learn More
(2Z)-2-Hexylidenecyclopentanone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (2Z)-2-Hexylidenecyclopentanone |
| CAS | 103517-09-5 |
| Formula molecolare | C11H18O |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | (Z)-2-Hexylidenecyclopentanone |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H18O/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(10)12/h7H,2-6,8-9H2,1H3/b10-7- |
| SMILES | CCCCC/C=C1C(CCC\1)=O |
| IUPAC Name | (Z)-2-hexylidenecyclopentan-1-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 166.26 |
| Peso formulazione | 166.14 |