Learn More
(2Z)-2-Penten-1-ol, TRC
Codice prodotto. 30415886
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30415886 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30415886 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP2745055G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2Z)-2-Penten-1-ol
CAS 1576-95-0
Formula molecolare C5H10O
Quantità 5 g
Sinonimo (2Z)-Pent-2-en-1-ol, (Z)-2-Penten-1-ol, Nor leaf alcohol, cis-2-Penten-1-ol, cis-2-Pentenol
InChI Formula InChI=1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3-
SMILES CC\C=C/CO
IUPAC Name (Z)-pent-2-en-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 86.13
Peso formulazione 86.0732