Learn More
(2Z)-4-Oxo-4-[3-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorophenyl)but-2-en-2-amine, Mikromol™
Codice prodotto. 17997674
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17997674 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17997674 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3378.200025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2Z)-4-Oxo-4-[3-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorophenyl)but-2-en-2-amine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2Z)-4-Oxo-4-[3-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorophenyl)but-2-en-2-amine
CAS 767340-03-4
Nomi componenti o analita (2Z)-4-Oxo-4-[3-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorophenyl)but-2-en-2-amine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C16 H13 F6 N5 O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo (2Z)-3-Amino-1-[5,6-dihydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-4-(2,4,5-trifluorophenyl)-2-buten-1-one, 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyrazine, 7-[(2Z)-3-amino-1-oxo-4-(2,4,5-trifluorophenyl)-2-butenyl]-5,6,7,8-tetrahydro-3-(trifluoromethyl)- (9CI), (2Z)-3-Amino-1-[5,6-dihydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-4-(2,4,5-trifluorophenyl)-2-buten-1-one, (2Z)-4-Oxo-4-[3-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorophenyl)but-2-en-2-amine
InChI Formula InChI=1S/C16H13F6N5O/c17-10-6-12(19)11(18)4-8(10)3-9(23)5-14(28)26-1-2-27-13(7-26)24-25-15(27)16(20,21)22/h4-6H,1-3,7,23H2/b9-5-
SMILES N\C(=C/C(=O)N1CCn2c(C1)nnc2C(F)(F)F)\Cc3cc(F)c(F)cc3F
IUPAC Name (Z)-3-amino-1-[3-(trifluoromethyl)-6,8-dihydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7-yl]-4-(2,4,5-trifluorophenyl)but-2-en-1-one
Molecular Weight (g/mol) 405.3
Quantità 25 mg
Peso formulazione 405.1024 g/mol