Learn More
3-(1,1,1-Trimethylhydrazin-1-ium-2-yl)propanoate Dihydrate, TRC
Codice prodotto. 30137048
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
2.50g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137048 5 g 5g
30133749 25 g 25g
17944225 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137048 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT8960805G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86426-17-7
Formula molecolare C6 H14 N2 O2 . 2 H2 O
Molecular Weight (g/mol) 182.22
Sinonimo 2-(2-Carboxyethyl)-1,1,1-trimethylhydrazinium inner salt hydrate (1:2), Hydrazinium, 2-(2-carboxyethyl)-1,1,1-trimethyl-, inner salt, dihydrate (9CI), 1,1,1-Trimethyl-2-(2-carboxyethyl)hydrazine zwitterion dihydrate, 3-(2,2,2-Trimethylhydrazinium)propionate dihydrate
IUPAC Name 3-[(trimethylazaniumyl)amino]propanoate;dihydrate
SMILES O.O.C[N+](C)(C)NCCC(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Meldonium dihydrate
Note sul grado di purezza HPLC
InChI Formula InChI=1S/C6H14N2O2.2H2O/c1-8(2,3)7-5-4-6(9)10;;/h7H,4-5H2,1-3H3;2*1H2
Quantità 5 g
Peso formulazione 182.1267
Percent Purity >95%
Shipping Condition Room Temperature