Learn More
3-(1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl)adamantane-1-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10623033
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10623033 1 g Amber Glass Bottle 1g
10520163 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10623033 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RJC02875DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 86301-98-6
Formula molecolare C14H16F6O2
Molecular Weight (g/mol) 330.27
Numero MDL MFCD00193108
InChI Key GLJDZZQQPFAEPQ-GQPGPOQHSA-N
Sinonimo 1-1,1,2,3,3,3-hexafluoroprop-1-yl adamantane-3-carboxylic acid, 1r,3r,5r,7s-3-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl adamantane-1-carboxylic acid, 1r,3s,5r,7s-3-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl adamantane-1-carboxylic acid
PubChem CID 71299598
IUPAC Name (5S,7R)-3-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl)adamantane-1-carboxylic acid
SMILES C1C2CC3(CC1CC(C2)(C3)C(C(C(F)(F)F)F)(F)F)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl)adamantane-1-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 330.27
Percent Purity 97%