Learn More
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-thiophenecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10506134
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10506134 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10225704 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10506134 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC58801CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 934570-44-2
Formula molecolare C8H8O4S
Molecular Weight (g/mol) 200.21
Numero MDL MFCD09702391
InChI Key ZODQJPSGAHBVHU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylic acid, 3-1,3-dioxolan-2-yl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-2-carboxythien-3-yl-1,3-dioxolane, 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylicacid, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-1,3-dioxolan-2-yl
PubChem CID 24229593
IUPAC Name 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=C(C=CS1)C1OCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(1, 3-Dioxolan-2-yl)-2-thiophenecarboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 200.21
Percent Purity 97%