Learn More
3-(1,3-Dithian-2-yl)pentane-2,4-dione, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-(1,3-dithian-2-yl)-pentane-2,4-dione |
| CAS | 100596-16-5 |
| Formula molecolare | C9 H14 O2 S2 |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H14O2S2/c1-6(10)8(7(2)11)9-12-4-3-5-13-9/h8-9H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)C(C1SCCCS1)C(=O)C |
| IUPAC Name | 3-(1,3-dithian-2-yl)pentane-2,4-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 218.34 |
| Peso formulazione | 218.0435 |