Learn More
3-(1,3-Dithian-2-ylidene)pentane-2,4-dione, TRC
Codice prodotto. 30385668
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30385668 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30385668 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4938601G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(1,3-Dithian-2-ylidene)-pentane-2,4-dione
CAS 55727-23-6
Formula molecolare C9 H12 O2 S2
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C9H12O2S2/c1-6(10)8(7(2)11)9-12-4-3-5-13-9/h3-5H2,1-2H3
SMILES CC(=O)C(=C1SCCCS1)C(=O)C
IUPAC Name 3-(1,3-dithian-2-ylidene)pentane-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 216.32
Peso formulazione 216.0279