Learn More
3-(1,3-Oxazol-5-yl)benzoic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10094562
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10094562 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10107852 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10094562 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC35801CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-07-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 252928-82-8
Formula molecolare C10H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 189.17
Numero MDL MFCD06797481
InChI Key GDGXRJDVOKNSCX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-1,3-oxazol-5-yl benzoic acid, 3-oxazol-5-yl benzoic acid, 3-5-oxazolyl benzoic acid, benzoic acid, 3-5-oxazolyl, 3-5-oxazolyl benzoicacid, benzoicacid, 3-5-oxazolyl
PubChem CID 7127813
IUPAC Name 3-(1,3-oxazol-5-yl)benzoic acid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CN=CO2
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(1, 3-Oxazol-5-yl)benzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 189.17
Percent Purity 97%