Learn More
[3-(1,3-Thiazol-2-yl)phenyl]methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10406693
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10406693 1 g Amber Glass Bottle 1g
10022274 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10406693 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC36513DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 672324-88-8
Formula molecolare C10H10N2S
Molecular Weight (g/mol) 190.264
Numero MDL MFCD08741424
InChI Key UGCRMJJXRCJZHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methylamine, 3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methanamine, 1-3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methanamine, 3-thiazol-2-yl phenyl methanamine, 3-thiazol-2-yl benzylamine, benzenemethanamine, 3-2-thiazolyl, 2-3-aminomethyl phenyl-1,3-thiazole, benzenemethanamine,3-2-thiazolyl
PubChem CID 18525727
IUPAC Name [3-(1,3-thiazol-2-yl)phenyl]methanamine
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CN)C2=NC=CS2
Specifica
Materiale o nome chimico [3-(1, 3-Thiazol-2-yl)phenyl]methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 190.27
Percent Purity 97%