Learn More
3-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-propanol, 97%
Codice prodotto. 15424097
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15424097 5 g 5g
15414097 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15424097 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31465.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 87151-66-4 | C9H14O | 138.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87151-66-4
Formula molecolare C9H14O
Molecular Weight (g/mol) 138.21
Numero MDL MFCD12407081
InChI Key DJJNAQALDCPMOU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-1,4-cyclohexadien-1-yl-1-propanol, 3-cyclohexa-1,4-dien-1-yl propan-1-ol, 3-1,4-cyclohexadienyl propan-1-ol, 3-3-hydroxypropyl-1,4-cyclohexadiene
PubChem CID 20402847
IUPAC Name 3-cyclohexa-1,4-dien-1-ylpropan-1-ol
SMILES C1C=CCC(=C1)CCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-propanol
Quantità 5 g
Sensibilità Air sensitive
Peso formulazione 138.21
Percent Purity 97%