Learn More
3-(1-Azepanyl)-2,2-dimethylpropylamine, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10662875
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10662875 5 g 5g
10551573 250 mg 250mg
10503983 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10662875 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO01190DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 845885-85-0
Formula molecolare C11H24N2
Molecular Weight (g/mol) 184.327
Numero MDL MFCD06200874
InChI Key SUDFIJJDSKVMSO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-azepan-1-yl-2,2-dimethylpropan-1-amine, 3-1-azepanyl-2,2-dimethylpropylamine, 3-azepan-1-yl-2,2-dimethyl-propylamine, 1h-azepine-1-propanamine,hexahydro-b,b-dimethyl, 3-azaperhydroepinyl-2,2-dimethylpropylamine
PubChem CID 2794705
IUPAC Name 3-(azepan-1-yl)-2,2-dimethylpropan-1-amine
SMILES CC(C)(CN)CN1CCCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(1-Azepanyl)-2, 2-dimethylpropylamine
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 5 g
Peso formulazione 184.32
Percent Purity 95%